cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 112 EUR InStock
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143982
Numéro CAS: 37910-65-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité