diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
277812500 277810010
ACRO277812500EA 88.5 EUR InStock
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,197 g/mol
Point de fusion: 235…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143157
Numéro CAS: 105786-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité