Geranyl linalool mélange d'isomères ∼95% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO278360250EA 709 EUR InStock
ACRO278360250 ACRO278360025
Geranyl linalool mélange d'isomères ∼95% tech.
Geranyl linalool
Formule: C₂₀H₃₄O
MW: 290,491 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (760 mmHg)
Densité: 0,88 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059363
Numéro CAS: 1113-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.875 to 0.885
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité