Carbopol® 940
Fournisseur: Thermo Scientific
278382500 278380000
ACRO278382500EA 219 EUR InStock
ACRO278382500 278380000.
Carbopol® 940
Carbomer 940
Appearance: White Powder
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941675
Numéro CAS: 9003-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm (Hg, Pb, As, Sb)
Viscosity 40000 to 60000 cP (at 25°C) (Brookfield, 20 rpm) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Clarity of solution ≥85 % transmission (neutralized soln., 420 nm, 0.5% dispersion)
Residual solvents ≤0.5 % Benzene
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité