Brucine, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO278720050EA 37 EUR InStock
ACRO278720050 ACRO278721000 ACRO278725000 ACRO278720500
Brucine, anhydre 99%
Brucine
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 394,47 g/mol
Point de fusion: 174…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005942
Numéro CAS: 357-57-3
ONU: 1570
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -118° to -128° (20 °C, 589 nm) (c=2.5, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité