3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4(1H)-one, Deferiprone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
278740100 278740050 278740500
ACRO278740100EA 133 EUR InStock
ACRO278740100 ACRO278740050 ACRO278740500
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone 99+%
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
CAS No.: 30652-11-0
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 271…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134497
Numéro CAS: 30652-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
TLC ≥99.0 %
pH 6 to 8 (1 % solution)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité