(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
290032500 290030010
ACRO290032500EA 214 EUR InStock
ACRO290032500 ACRO290030010
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
CAS No.: 104195-80-4
Formule: C₅H₁₁NO₃
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142985
Numéro CAS: 104195-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +25° to +29° (25°C, 589 nm) (C=0.5, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité