(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
290092500 290090010
ACRO290092500EA 214 EUR InStock
ACRO290092500 ACRO290090010
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142987
Numéro CAS: 10512-89-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -26° to -30° (25°C, 589 nm) (c=0.7, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité