(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
291160250 291161000
ACRO291160250EA 70.8 EUR InStock
ACRO291160250 ACRO291161000
(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate 98% stabilisé
(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate
CAS No.: 5466-77-3
Formule: C₁₈H₂₆O₃
MW: 290,40 g/mol
Densité: 1.009 g/cm³
Point d'éclair: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072582
Numéro CAS: 5466-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % BHT
Specific gravity (25/25°C) 1.007 to 1.012
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥830 (at 307 to 308 nm, MeOH)
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité