Isobornyl methacrylate 85-90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
292092500 292090010
ACRO292092500EA 78.3 EUR InStock
ACRO292092500 ACRO292090010
Isobornyl methacrylate 85-90% stabilisé
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Formule: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081070
Numéro CAS: 7534-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité