Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
294390100 294390010
ACRO294390100EA 186 EUR InStock
ACRO294390100 ACRO294390010
Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique 97%
Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique
Appearance: Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Formule: C₇H₁₀O₂
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013781
Numéro CAS: 4771-80-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité