2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
294750050 294750010
ACRO294750050EA 77.4 EUR InStock
ACRO294750050 ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formule: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012827
Numéro CAS: 6622-91-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité