4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 209 EUR InStock
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Formule: C₇H₈O₂
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075555
Numéro CAS: 675-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité