Chloromethyl butyrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloromethylbutyrate, Butyric Acid Chloromethyl Ester
295580250 295580050
ACRO295580250EA 120 EUR InStock
ACRO295580250 ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (993mbar)
Densité: 1.074 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216961
Numéro CAS: 33657-49-7
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité