Maltitol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO295800010EA 321 EUR InStock
ACRO295800010 ACRO295800250 ACRO295802500
Maltitol 95%
Maltitol
Formule: C₁₂H₂₄O₁₁
MW: 344,31 g/mol
Point de fusion: 147…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006600
Numéro CAS: 585-88-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥94 % (ELSD)
Specific optical rotation +105.5° to +108.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, H2O) (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité