Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride 93%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO296010050EA 148 EUR InStock
ACRO296010050
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride 93%
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₉H₁₀BKN₆
MW: 252,13 g/mol
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040346
Numéro CAS: 18583-60-3
ONU: 2813
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 188 °C
Titration with HClO4 ≥91 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité