3-Phénylpyrazole 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
296030025 296030100
ACRO296030025EA 48 EUR InStock
ACRO296030025 ACRO296030100
3-Phénylpyrazole 99+%
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité