(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
296410025 296410100
ACRO296410025EA 60.7 EUR InStock
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Formule: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013436
Numéro CAS: 115314-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité