(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
298020100 298025000
ACRO298020100EA 137 EUR InStock
ACRO298020100 ACRO298025000
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
Appearance: Clear red-brown to dark brown Liquid
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (5 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142611
Numéro CAS: 2802-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear red-brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité