4-Methylpent-2-enal 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-pentenal
298350250 298351000
ACRO298350250EA 127 EUR InStock
ACRO298350250 ACRO298351000
4-Methylpent-2-enal 95%
4-Methylpent-2-enal
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,145 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (75 mmHg)
Densité: 0.844 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800501
Numéro CAS: 5362-56-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.831 to 0.841
Acid value ≤15 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité