4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
298850010 298850050
ACRO298850010EA 81.9 EUR InStock
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673700
Numéro CAS: 17575-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité