(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, H-Val(3-OH)-OH
299142500 299140010
ACRO299142500EA 139 EUR InStock
ACRO299142500 ACRO299140010
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS No.: 2280-27-5
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800535
Numéro CAS: 2280-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥93 % (HPLC)
Specific optical rotation +11° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité