Amberlite® XAD-1180 adsorbant polymère
Fournisseur: Thermo Scientific
299151000 299155000
ACRO299151000EA 38.2 EUR InStock
ACRO299151000 ACRO299155000
Amberlite® XAD-1180 adsorbant polymère
Amberlite® XAD-1180
Appearance: White to light yellow =<1.80
Point d'éclair: 298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145830
Numéro CAS: 9003-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≥10.0 % (> 0.850 mm)
Harmonic mean size 0.350 to 0.600 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 61 to 67 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité