Methylselenocysteine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Se-methylseleno-L-cysteine, (R)-2-Amino-3-(methylselanyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(methylseleno)propionic acid, Se-(Methyl)seleno-L-cysteine, H-3-(Me-Se)-Ala-OH
300642500 300640010 300640500
ACRO300642500EA 334 EUR InStock
ACRO300642500 ACRO300640010 ACRO300640500
Methylselenocysteine 98%
Methylselenocysteine
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₄H₉NO₂Se
MW: 182,092 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800565
Numéro CAS: 26046-90-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité