N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010 301830050
ACRO301830010EA 63.8 EUR InStock
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216,33 g/mol
Point d'ébullition: 106…110 °C (.3 mmHg)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671489
Numéro CAS: 51857-17-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité