Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
302110010 302110050
ACRO302110010EA 149 EUR InStock
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 70 °C (13 mmHg)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093884
Numéro CAS: 33689-29-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité