4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
302190010 302190050
ACRO302190010EA 121 EUR InStock
ACRO302190010 ACRO302190050
4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
CAS No.: 1207-12-1
Formule: C₁₄H₁₂S
MW: 212,31 g/mol
Point de fusion: 147…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216264
Numéro CAS: 1207-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité