Harmine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO302970010EA 77.3 EUR InStock
ACRO302970010 ACRO302972500 ACRO302970050
Harmine 98%
Harmine
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 262…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004958
Numéro CAS: 442-51-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité