L-Prolinamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
302990010 302990050
ACRO302990010EA 46.1 EUR InStock
ACRO302990010 ACRO302990050
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005253
Numéro CAS: 7531-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité