(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
303140010 303140050
ACRO303140010EA 38.4 EUR InStock
ACRO303140010 ACRO303140050
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS No.: 17342-08-4
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 78…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077792
Numéro CAS: 17342-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 86 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +27.5° to +32.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité