1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000 304150020
ACRO304155000EA 70.4 EUR InStock
ACRO304155000 ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formule: C₄H₈N₂O
MW: 100,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800601
Numéro CAS: 694-32-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité