Stéarate de méthyle mélange d'homologues
Fournisseur: Thermo Scientific
304220010 304220025
ACRO304220010EA 122 EUR InStock
ACRO304220010 ACRO304220025
Stéarate de méthyle mélange d'homologues
Stéarate de méthyle
Formule: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Point d'ébullition: 215 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 0.836 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009005
Numéro CAS: 112-61-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité