Dodecanedioyl dichloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
305340250 305340050
ACRO305340250EA 151 EUR InStock
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formule: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
MW: 267,19 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (.5 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012243
Numéro CAS: 4834-98-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité