(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
307490050 307490250 307491000
ACRO307490050EA 60.7 EUR InStock
ACRO307490050 ACRO307490250 ACRO307491000
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS No.: 2136-75-6
Formule: C₂₀H₁₇OP
MW: 304,33 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006994
Numéro CAS: 2136-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to pink to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité