Nonafluorovaleric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
309290050 309290250
ACRO309290050EA 85.8 EUR InStock
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid
CAS No.: 2706-90-3
Formule: C₅HF₉O₂
MW: 264,05 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 1.71 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040211
Numéro CAS: 2706-90-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité