Buthionine sulphoximine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
309475000 309470050
ACRO309475000EA 138 EUR InStock
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Formule: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222,303 g/mol
Point de fusion: 215 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070309
Numéro CAS: 5072-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité