1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
313260050 313260250
ACRO313260050EA 33.1 EUR InStock
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Formule: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Point d'ébullition: 198…200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000505
Numéro CAS: 13528-93-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité