1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
314470010 314470050
ACRO314470010EA 44.5 EUR InStock
ACRO314470010 ACRO314470050
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₅H₈Cl₂O₂
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012387
Numéro CAS: 92600-11-8
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité