2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 89.1 EUR InStock
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002868
Numéro CAS: 622-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité