Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
314980050 314980010
ACRO314980050EA 144 EUR InStock
ACRO314980050 ACRO314980010
Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Methyl-beta-D-galactopyranoside
CAS No.: 1824-94-8
Formule: C₇H₁₄O₆
Point de fusion: 175…179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064357
Numéro CAS: 1824-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1.5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité