Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 55.6 EUR InStock
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formule: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013310
Numéro CAS: 51364-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité