4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
319400010 319400050 319400250
ACRO319400010EA 66.3 EUR InStock
ACRO319400010 ACRO319400050 ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 90 °C (.6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673064
Numéro CAS: 56651-60-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité