tert-Butylphosphonic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
321520010 321520050
ACRO321520010EA 54.7 EUR InStock
ACRO321520010 ACRO321520050
tert-Butylphosphonic acid 98%
tert-Butylphosphonic acid
CAS No.: 4923-84-6
Formule: C₄H₁₁O₃P
Point de fusion: 188…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012296
Numéro CAS: 4923-84-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité