N-Methyl-N-octylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325620250 325621000
ACRO325620250EA 185 EUR InStock
ACRO325620250 ACRO325621000
N-Methyl-N-octylamine 98%
N-Methyl-N-octylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₉H₂₁N
Point d'ébullition: 68 °C (8 mmHg)
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048927
Numéro CAS: 2439-54-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité