3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325890010 325890050
ACRO325890010EA 74.4 EUR InStock
ACRO325890010 ACRO325890050
3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate 96%
3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate
Appearance: Grey to brown Crystalline powder
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 187,08 g/mol
Point de fusion: 240…245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671511
Numéro CAS: 90069-81-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Loss on drying ≤3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité