Phénol solution saturée dans le eau stabilisé pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, protéase et oxydes
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acide phénique
ACRO327105000EA 216 EUR InStock
ACRO327105000
Phénol solution saturée dans le eau stabilisé pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, protéase et oxydes
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00212506
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 2821
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Solution
Water 25 to 35 %
Stabilizer 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité