DAB EASY 10 mg, en comprimés pour l'immunohistochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO328005000EA 306 EUR InStock
ACRO328005000
DAB EASY 10 mg, en comprimés pour l'immunohistochimie
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Formule: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
MW: 360,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 7411-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light grayish white Tablet
Assay 9 to 11 mg/tablet
pH 6.0 to 7.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité