Calcimycin (A23187) acide libre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
328080010 328080050
ACRO328080010EA 58.8 EUR InStock
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) acide libre 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
Point de fusion: 182…193 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité