Bafilamycin A1 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO328120001EA 445 EUR InStock
ACRO328120001
Bafilamycin A1 95%
Bafilamycin A1
Appearance: White to off-white Powder or solid
Formule: C₃₅H₅₈O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795130
Numéro CAS: 88899-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité