Paclitaxel 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO328420050EA 185 EUR InStock
ACRO328420050 ACRO328420010 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
Formule: C₄₇H₅₁NO₁₄
MW: 853,91 g/mol
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869953
Numéro CAS: 33069-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité